Merck
ENA408615373
Enamine
2-chloro-6-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.19
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-6-((4-chlorophenyl)thio)benzamide
Inchi Code
1S/C13H9Cl2NOS/c14-8-4-6-9(7-5-8)18-11-3-1-2-10(15)12(11)13(16)17/h1-7H,(H2,16,17)
InChI Key
UFQCUAKNKIHALM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134351
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134351