Merck
ENA405194600
Enamine
methyl 3-(4-aminophenyl)butanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.25
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(4-aminophenyl)butanoate
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-8(7-11(13)14-2)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8H,7,12H2,1-2H3
InChI Key
VQQJXSVKVXQJJZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134526
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134526