Merck
ENA402267801
Enamine
6-chloro-3-methyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.62
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-3-methyl-4(3H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c1-12-5-11-8-3-2-6(10)4-7(8)9(12)13/h2-5H,1H3
InChI Key
BUKIKWILDICXKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132901
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132901
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)