Merck
ENA394768084
Enamine
5-phenoxyfuran-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.18
MDL番号:
Iupac Name
5-phenoxy-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8O3/c12-8-10-6-7-11(14-10)13-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI Key
UKZZWIDZLLWLIL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129656
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129656