Merck
ENA394767560
Enamine
tert-butyl 2-cyano-2-(5-nitropyridin-2-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.25
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl cyano(5-nitro-2-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C12H13N3O4/c1-12(2,3)19-11(16)9(6-13)10-5-4-8(7-14-10)15(17)18/h4-5,7,9H,1-3H3
InChI Key
BQWLVUZTOGLWIG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128855
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128855
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)