Merck
ENA394767053
Enamine
1,3-dichloropropane-2-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.5
MDL番号:
Iupac Name
1,3-dichloro-2-propanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3H5Cl3O2S/c4-1-3(2-5)9(6,7)8/h3H,1-2H2
InChI Key
DGLQTOLSPYYWES-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126330
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126330