Merck
ENA390553019
Enamine
2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
mp
154-156
Iupac Name
2,4-dimethyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-4-6(7(10)11)3-8-5(2)9-4/h3H,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
FEFGZJBHDQRFOS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93409
Melting Point
154-156
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93409