Merck
ENA390553000
Enamine
2-ethoxy-3-nitropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.15
MDL番号:
Iupac Name
2-ethoxy-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C7H8N2O3/c1-2-12-7-6(9(10)11)4-3-5-8-7/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
KJTXUEVNNJSFJA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78548
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78548