Merck
ENA390552662
Enamine
{3-fluoro-4-[(1H-pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.01
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H10BFN2O2/c12-10-6-9(11(15)16)3-2-8(10)7-14-5-1-4-13-14/h1-6,15-16H,7H2
InChI Key
FDVOYBMPDRQBGK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127494
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127494