Merck
ENA390552377
Enamine
N-{2-[1-(methylamino)ethyl]phenyl}propane-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.37
MDL番号:
Iupac Name
N-{2-[1-(methylamino)ethyl]phenyl}-1-propanesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H20N2O2S/c1-4-9-17(15,16)14-12-8-6-5-7-11(12)10(2)13-3/h5-8,10,13-14H,4,9H2,1-3H3
InChI Key
NJUSVIUNIXKBPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126880
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126880