Merck
ENA390347469
Enamine
1-benzyl-2-propylpiperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.34
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-2-propylpiperazine
Inchi Code
1S/C14H22N2/c1-2-6-14-11-15-9-10-16(14)12-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,14-15H,2,6,9-12H2,1H3
InChI Key
KFDXSJIZRCQBIZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126361
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126361