Merck
ENA390346943
Enamine
1-[2-(piperazin-1-yl)ethyl]-1,2-dihydropyridin-2-one dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-(piperazin-1-yl)ethyl)pyridin-2(1H)-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17N3O.2ClH/c15-11-3-1-2-6-14(11)10-9-13-7-4-12-5-8-13;;/h1-3,6,12H,4-5,7-10H2;2*1H
InChI Key
IQUCFKKDJFRDBE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74230
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74230
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)