Merck
ENA388699713
Enamine
tert-butyl N-methyl-N-(2-methyl-1-oxopropan-2-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.27
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl methyl(2-methyl-1-oxopropan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-9(2,3)14-8(13)11(6)10(4,5)7-12/h7H,1-6H3
InChI Key
JUJWZUXFWXFHJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124332
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124332
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)