Merck
ENA388192332
Enamine
ethyl 3,6-dimethyl-2,5-dihydropyridazine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.22
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3,6-dimethyl-1,2-dihydro-4-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H14N2O2/c1-4-13-9(12)8-5-6(2)10-11-7(8)3/h5,10-11H,4H2,1-3H3
InChI Key
QIHQZPHEHITZHV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122746
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122746