Merck
ENA388192229
Enamine
(4-ethylpiperidin-4-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.23
MDL番号:
Iupac Name
(4-ethyl-4-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-2-8(7-10)3-5-9-6-4-8/h9-10H,2-7H2,1H3
InChI Key
GDDYZIOQRPFFAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122516
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122516
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)