Merck
ENA387772704
Enamine
4-(2-methoxyethoxy)quinoline-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.25
MDL番号:
mp
195-197
Iupac Name
4-(2-methoxyethoxy)-2-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO4/c1-17-6-7-18-12-8-11(13(15)16)14-10-5-3-2-4-9(10)12/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
DXCUSGFEDABNDO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119829
Melting Point
195-197
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119829