Merck
ENA379364456
Enamine
3,4-diethylbenzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.73
MDL番号:
Iupac Name
3,4-diethylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H13ClO2S/c1-3-8-5-6-10(14(11,12)13)7-9(8)4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
POFJTJWGZDPGGE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118822
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118822