Merck
ENA379364041
Enamine
2-bromo-2-methanesulfonyl-1-phenylethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.14
MDL番号:
mp
90-91
Iupac Name
2-bromo-2-(methylsulfonyl)-1-phenylethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO3S/c1-14(12,13)9(10)8(11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,9H,1H3
InChI Key
GSGZAPSZMTVFFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117748
Melting Point
90-91
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117748
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)