Merck
ENA379363967
Enamine
2-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-1-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.17
MDL番号:
mp
172-175
Iupac Name
2-oxo-1-indanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO/c11-6-9-8-4-2-1-3-7(8)5-10(9)12/h1-4,9H,5H2
InChI Key
IPDOJTSJVRBTJJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112596
Melting Point
172-175
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112596