Merck
ENA379363893
Enamine
2-[4-(3,4-dichlorophenyl)-4-methyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
317.13
MDL番号:
Iupac Name
[4-(3,4-dichlorophenyl)-4-methyl-2,5-dioxo-1-imidazolidinyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H10Cl2N2O4/c1-12(6-2-3-7(13)8(14)4-6)10(19)16(5-9(17)18)11(20)15-12/h2-4H,5H2,1H3,(H,15,20)(H,17,18)
InChI Key
MBKPMQYFUMHDOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117301
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117301