Merck
ENA375228364
Enamine
methyl 2-chloro-3-oxopentanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.59
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-chloro-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C6H9ClO3/c1-3-4(8)5(7)6(9)10-2/h5H,3H2,1-2H3
InChI Key
HQKDHMCNAMQTFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59729
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59729
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)