Merck
ENA375228048
Enamine
1-phenylbut-3-yn-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.17
MDL番号:
Iupac Name
1-phenyl-3-butyn-2-one
Inchi Code
1S/C10H8O/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
InChI Key
WUZGMAXWGIRPRC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115937
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115937