Merck
ENA375228034
Enamine
1-isothiocyanato-2-(methylsulfanyl)ethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.24
MDL番号:
Iupac Name
1-isothiocyanato-2-(methylsulfanyl)ethane
Inchi Code
1S/C4H7NS2/c1-7-3-2-5-4-6/h2-3H2,1H3
InChI Key
NRORKJAOHOBIMQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115917
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115917