Merck
ENA375227863
Enamine
2-amino-2-methyl-N-(1-phenylethyl)pentanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.34
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-2-methyl-N-(1-phenylethyl)pentanamide
Inchi Code
1S/C14H22N2O/c1-4-10-14(3,15)13(17)16-11(2)12-8-6-5-7-9-12/h5-9,11H,4,10,15H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI Key
BGSUQVLWKNOKQB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115441
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115441
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)