Merck
ENA375227824
Enamine
6-phenoxy-2-propyl-1,4-dihydroquinolin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.34
MDL番号:
Iupac Name
6-phenoxy-2-propyl-4-quinolinol
Inchi Code
1S/C18H17NO2/c1-2-6-13-11-18(20)16-12-15(9-10-17(16)19-13)21-14-7-4-3-5-8-14/h3-5,7-12H,2,6H2,1H3,(H,19,20)
InChI Key
ZSNFTBBLVPRSRI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115327
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115327