Merck
ENA375227647
Enamine
ethyl 3-(piperidin-4-yl)propanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.73
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-(4-piperidinyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c1-2-13-10(12)4-3-9-5-7-11-8-6-9;/h9,11H,2-8H2,1H3;1H
InChI Key
QUXBQANXXKTODS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114902
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114902