Merck
ENA375227318
Enamine
ethyl 2-cyano-2-methyl-3-(pyridin-4-yl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.26
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-cyano-2-methyl-3-(4-pyridinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-3-16-11(15)12(2,9-13)8-10-4-6-14-7-5-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI Key
XMLURGUDYJVFPJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111560
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111560