Merck
ENA372574139
Enamine
1-(2-bromo-3-methylbutanoyl)piperidine-3-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.19
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-bromo-3-methylbutanoyl)-3-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H19BrN2O2/c1-7(2)9(12)11(16)14-5-3-4-8(6-14)10(13)15/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H2,13,15)
InChI Key
UTPHXCPEWDYYKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29169
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29169