Merck
ENA372573697
Enamine
4-[(2-oxooxolan-3-yl)sulfanyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.26
MDL番号:
Iupac Name
4-[(2-oxotetrahydro-3-furanyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10O4S/c12-10(13)7-1-3-8(4-2-7)16-9-5-6-15-11(9)14/h1-4,9H,5-6H2,(H,12,13)
InChI Key
PCYBGEKXCCDMAU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112933
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112933
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)