Merck
ENA372573302
Enamine
dimethyl-1,3-oxazole-5-carbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.57
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dimethyl-1,3-oxazole-5-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2/c1-3-5(6(7)9)10-4(2)8-3/h1-2H3
InChI Key
UXTURJHEFJOGTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112736
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112736
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)