Merck
ENA372573200
Enamine
4-(pyridin-2-ylsulfanyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.28
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-pyridinylsulfanyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9NOS/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)15-12-3-1-2-8-13-12/h1-9H
InChI Key
DAWWZCAPLXRJDW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112466
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112466
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)