Merck
ENA372572899
Enamine
octahydropyrano[3,4-b]thiomorpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.25
MDL番号:
Iupac Name
octahydropyrano[3,4-b][1,4]thiazine
Inchi Code
1S/C7H13NOS/c1-3-9-5-7-6(1)8-2-4-10-7/h6-8H,1-5H2
InChI Key
OYZWONKHWLFYPE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111660
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111660
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)