Merck
ENA372572369
Enamine
4-fluoro-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.73
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H6ClFO2S2/c1-5-8-6(11)3-2-4-7(8)14-9(5)15(10,12)13/h2-4H,1H3
InChI Key
PFSFVTHIMQSVTE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105086
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105086
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)