Merck
ENA371464566
Enamine
1-bromo-3-(4-chlorophenoxy)propan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.52
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-3-(4-chlorophenoxy)acetone
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c10-5-8(12)6-13-9-3-1-7(11)2-4-9/h1-4H,5-6H2
InChI Key
LDYWNYNUGJXVCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111136
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111136