Merck
ENA371463818
Enamine
3-(1-ethyl-1H-imidazol-2-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.24
MDL番号:
Iupac Name
3-(1-ethyl-1H-imidazol-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H13N3/c1-2-14-7-6-13-11(14)9-4-3-5-10(12)8-9/h3-8H,2,12H2,1H3
InChI Key
GTBAGYYVDOVZTD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108597
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108597
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)