Merck
ENA371463725
Enamine
4-amino-1-methyl-1,2-dihydroquinolin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.2
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-1-methyl-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11)6-10(12)13/h2-6H,11H2,1H3
InChI Key
SQTXCJBTIKUMKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110102
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110102
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)