Merck
ENA371178383
Enamine
[(3-bromobutyl)sulfanyl]benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.18
MDL番号:
Iupac Name
[(3-bromobutyl)sulfanyl]benzene
Inchi Code
1S/C10H13BrS/c1-9(11)7-8-12-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3
InChI Key
OSLOPHWGPPAUMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97292
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97292
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)