Merck
ENA371178285
Enamine
3-methyl-3-(thiophen-3-yl)pyrrolidine-2,5-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.24
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-3-(3-thienyl)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C9H9NO2S/c1-9(6-2-3-13-5-6)4-7(11)10-8(9)12/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,10,11,12)
InChI Key
HEVKOJSKGLAFLE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102803
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102803
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)