Merck
ENA370563634
Enamine
2-bromo-3-methyl-N-(1-phenylethyl)butanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.2
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-3-methyl-N-(1-phenylethyl)butanamide
Inchi Code
1S/C13H18BrNO/c1-9(2)12(14)13(16)15-10(3)11-7-5-4-6-8-11/h4-10,12H,1-3H3,(H,15,16)
InChI Key
OEYGLXRKCCFSKP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29018
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29018