Merck
ENA370563160
Enamine
2-fluoro-N-{tricyclo[5.2.1.0,2,6]decan-8-yl}pyridine-4-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.34
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-N-((3aR,4S,5R,7S,7aR)-octahydro-1H-4,7-methanoinden-5-yl)isonicotinamide
Inchi Code
1S/C16H19FN2O/c17-15-8-9(4-5-18-15)16(20)19-14-7-10-6-13(14)12-3-1-2-11(10)12/h4-5,8,10-14H,1-3,6-7H2,(H,19,20)
InChI Key
FZVWNOSZVPLXBU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103326
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103326
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)