Merck
ENA370562718
Enamine
ethyl 2-chloro-5-methyl-3-oxohexanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.67
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-chloro-5-methyl-3-oxohexanoate
Inchi Code
1S/C9H15ClO3/c1-4-13-9(12)8(10)7(11)5-6(2)3/h6,8H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
YCIZIUUFBFSOBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102848
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102848
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)