Merck
ENA369383369
Enamine
3-methyl-1-(propane-2-sulfonyl)piperidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.34
MDL番号:
Iupac Name
1-(isopropylsulfonyl)-3-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C9H20N2O2S/c1-7(2)14(12,13)11-5-4-9(10)8(3)6-11/h7-9H,4-6,10H2,1-3H3
InChI Key
PMVSOSSJSADVKY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94480
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94480
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)