Merck
ENA369383166
Enamine
2-{[(furan-2-yl)methyl]amino}benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.22
MDL番号:
Iupac Name
2-[(2-furylmethyl)amino]benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H10N2O/c13-8-10-4-1-2-6-12(10)14-9-11-5-3-7-15-11/h1-7,14H,9H2
InChI Key
KUDSLEWSBLTGCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32906
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32906
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)