Merck
ENA369383064
Enamine
1-(4-ethoxyphenyl)cyclopentan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.28
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-ethoxyphenyl)cyclopentanol
Inchi Code
1S/C13H18O2/c1-2-15-12-7-5-11(6-8-12)13(14)9-3-4-10-13/h5-8,14H,2-4,9-10H2,1H3
InChI Key
BQHBVQOVBMOSCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104199
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104199
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)