Merck
ENA369382964
Enamine
3-ethylthiophene-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.22
MDL番号:
Iupac Name
3-ethyl-2-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H9NOS/c1-2-5-3-4-10-6(5)7(8)9/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9)
InChI Key
SKNSXXSGTWIJSL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103749
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103749