Merck
ENA369382635
Enamine
2-chloronaphthalene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.13
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-1-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H6Cl2O2S/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)15(12,13)14/h1-6H
InChI Key
SPRZLGGRDIRMRD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103183
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103183