Merck
ENA369381455
Enamine
ethyl 4,4-diethoxy-2,2-difluorobutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.25
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4,4-diethoxy-2,2-difluorobutanoate
Inchi Code
1S/C10H18F2O4/c1-4-14-8(15-5-2)7-10(11,12)9(13)16-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
IVYCZUAAZUOXFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100878
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100878
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)