Merck
ENA360887360
Enamine
4-(2-chloroethanesulfonyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.69
MDL番号:
Iupac Name
4-[(2-chloroethyl)sulfonyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8ClNO2S/c10-5-6-14(12,13)9-3-1-8(7-11)2-4-9/h1-4H,5-6H2
InChI Key
ZDLOJWNTNFPUJU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98921
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98921
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)