Merck
ENA360887357
Enamine
3-chloro-2,2-dimethylpropanal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
120.58
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-2,2-dimethylpropanal
Inchi Code
1S/C5H9ClO/c1-5(2,3-6)4-7/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
ITSRYBRMKMEYHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98896
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98896