Merck
ENA360887308
Enamine
(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
110.16
MDL番号:
Iupac Name
(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H10N2/c1-8-3-2-6(4-7)5-8/h2-3,5H,4,7H2,1H3
InChI Key
ZAOLDHBNVDOBDU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98740
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98740